Saltar a
73060BC
GDS Vortex Mixer Power Converter for EU
BioControl, For use with GDS Vortex Mixer, European adaptor
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41103814
NACRES:
NC.81
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73060
storage condition
room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Vortex Mixer
storage temp.
room temp
Application
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
Other Notes
One power converter