Saltar a
73043BC
GDS Sample Wells Base
BioControl, For use with GDS
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Disponible para enviar HOYdesdeCarlos Spegazzini
US$ 24,70
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104017
NACRES:
NC.81
US$ 24,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para enviar HOYDetalles
Solicitar más información
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73043
storage condition
room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
storage temp.
room temp
Application
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
Other Notes
Bag of 10
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
73084BC79184BC73083BC
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene®
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
storage condition
room temperature
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
room temperature
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73043
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73083
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing