Saltar a
69744
pET-22b(+) DNA - Novagen
Novagen pET-22b(+) vector carries an N-terminal pelB signal sequence for potential periplasmic localization
Sinónimos:
Novagen DNA Vector, cloning vector, expression vector, pET-22b(+) DNA, pET-22b(+) Vector, vector
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106610
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
697416974069739
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
69744-307790788054403