Saltar a
5.08015
CTOP
Sinónimos:
CTOP, µ Opioid Receptor Antagonist, CTOP
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C50H67N11O11S2
Número CAS:
Peso molecular:
1062.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
potency
0.96 nM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
water: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1SCC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C1(C)C)C(=O)NC(C(O)C)C(=O)N)C(O)C)CCCN)Cc4c5c([nH]c4)cccc5)Cc3ccc(cc3)O)NC(=O)C(N)Cc2ccccc2
InChI
1S/C50H67N11O11S2/c1-26(62)39(42(53)65)59-49(72)41-50(3,4)74-73-25-38(58-43(66)33(52)21-28-11-6-5-7-12-28)47(70)56-36(22-29-16-18-31(64)19-17-29)45(68)57-37(23-30-24-54-34-14-9-8-13-32(30)34)46(69)55-35(15-10-20-51)44(67)60-40(27(2)63)48(71)61-41/h5-9,11-14,16-19,24,26-27,33,35-41,54,62-64H,10,15,20-23,25,51-52H2,1-4H3,(H2,53,65)(H,55,69)(H,56,70)(H,57,68)(H,58,66)(H,59,72)(H,60,67)(H,61,71)
InChI key
PZWWYAHWHHNCHO-UHFFFAOYSA-N
General description
A potent antagonist highly selective for µ opioid receptor (Ki = 0.96 nM for µ receptor and >10,000 nM for δ receptors). Often used for studying the functional roles of µ opioid receptors in both central and peripheral nervous systems.
Biochem/physiol Actions
Primary Target
mu opioid
Physical form
Supplied as trifluoracetate salt
Other Notes
D-Phe-Cys-Tyr-D-Trp-Orn-Thr-Pen-Thr-NH2 (Orn: ornithine; Pen: penicillamine; SS bond: 2-7)
Feng, Y., et al. 2012. Curr Drug Targets.13, 230.
Hawkins, N., et al. 1989. J. Pharmacol. Exp. Ther.248, 73.
Gulya, K., et al. 1988. Eur. J. Pharmacol.150, 355.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P5296718165117854
form
solid
form
powder
form
liquid
form
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
97%
assay
90%
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CTOP
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
508015000104055977242751