Saltar a
487500
p-Nitrophenyl-β-D-glucuronide
≥98% (HPLC), Chromogenic β-glucuronidase substrate, solid
Sinónimos:
p-Nitrophenyl-β-D-glucuronide, p-Nitrophenyl-β-D-glucopyranosiduronic Acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H13NO9
Número CAS:
Peso molecular:
315.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
p-Nitrophenyl-β-D-glucuronide, Chromogenic substrate for β-glucuronidase (Km = ~0.22 mM).
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
impurities
≤0.1% Free p-Nitrophenol
color
off-white
solubility
water: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)O[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C12H13NO9/c14-7-8(15)10(11(17)18)22-12(9(7)16)21-6-3-1-5(2-4-6)13(19)20/h1-4,7-10,12,14-16H,(H,17,18)/p-1/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1
InChI key
QSUILVWOWLUOEU-GOVZDWNOSA-M
General description
Chromogenic substrate for β-glucuronidase (Km = ~0.22 mM).
Other Notes
Mariscal, A., et al. 1998. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 35, 588.
Kim, D. H., et al. 1995. Biol. Pharm. Bull.18, 1184.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
487506487507487052
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
487500-1GM07790788050757