Saltar a
40-285
Bloque separador magnético portátil para placas de fondo plano de 96 pocillos o placas de pared cónica de 96 pocillos
This handheld magnetic plate washer efficiently removes liquid from 96-well plates for MILLIPLEX® assays by decanting or blotting.
Sinónimos:
Handheld plate washer, Magnetic bead washer, Manual assay washer, Multiplex bead wash tool
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NA.51
eCl@ss:
32039006
Manufacturer/tradename:
Milliplex®
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
manufacturer/tradename
Milliplex®
technique(s)
multiplexing: suitable
shipped in
ambient
General description
El bloque separador magnético portátil ofrece una opción de bajo coste para la separación biomagnética. Los imanes se colocan alrededor del fondo del pocillo para tirar de las microesferas hacia el lateral del pocillo. El marco magnético superior es de policarbonato blanco, con una placa de acero resistente a la corrosión debajo, todo montado en una base de polipropileno. Un sistema de clip ajustable sujeta una amplia variedad de microplacas al separador y una junta tórica en la placa base facilita el agarre.
Application
Para su uso con ensayos MAP MILLIPLEX, consulte el protocolo del producto para obtener instrucciones de uso específicas
Features and Benefits
  • Compact Design: The handheld magnetic separator block simplifies bead washing while ensuring reliable assay performance.
  • Optimized for MILLIPLEX® Assays: Specifically designed for multiplex assays, delivering consistent and reproducible results.
  • Versatile Compatibility: Compatible with 96-well flat bottom plates, offering flexibility across assay formats.
  • Cost-Effective Manual Operation: Provides a budget-friendly solution compared to automated washers, with easy setup and use.
  • Efficient Magetic Separation: Utilizes magnetic separation technology for effective bead capture and buffer exchange, preserving assay integrity.
Legal Information
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
17-10071BMSMW9600BMSMW9600E
manufacturer/tradename
Milliplex®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific MW9600
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific MW9600-E
technique(s)
multiplexing: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
detection method
fluorometric
detection method
-
detection method
-
detection method
-
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Need help deciding which multiplex assay fits your research? Before you start multiplexing with MILLIPLEX® multiplex kits, check out these tips for how to decide what the best MILLIPLEX® assay is for your research. Also, learn what materials are required to complete multiplex workflows but not provided with the kits.
Christian M Smolko et al.
Scientific reports, 9(1), 19409-19409 (2019-12-21)
Protein kinases are enzymes whose abundance, protein-protein interactions, and posttranslational modifications together determine net signaling activity in cells. Large-scale data on cellular kinase activity are limited, because existing assays are cumbersome, poorly sensitive, low throughput, and restricted to measuring one
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
40-28504053252519000