Saltar a
3810CBC
L-Histidina
free base
Sinónimos:
NSC 137773, Ácido (S)-2-amino-3-(4-imidazolil)propiónico
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H9N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
155.15
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
84088
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
mp
282 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI key
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Biochem/physiol Actions
Precursor de la histamina por medio de la histidina descarboxilasa.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
H391153319H8000
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
282 °C (dec.) (lit.)
mp
282 °C (dec.) (lit.)
mp
282 °C (dec.) (lit.), ~285 °C (dec.)
mp
282 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Histidina
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
3810CBC-100GM04055977213041