Saltar a
369079
Guanidina hydrochloride
Sinónimos:
Aminoformamidina hydrochloride, Aminometanamidina hydrochloride, Cloruro de guanidinio
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
95.53
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352107
Beilstein/REAXYS Number:
3591990
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Merck USA index - 14 4562
Quality Level
mp
180-185 °C (lit.)
density
1.3 g/cm3 (lit.)
application(s)
advanced drug delivery
SMILES string
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Application
Agente caotrópico fuerte, útil para la desnaturalización y posterior replegamiento de las proteínas. Este fuerte desnaturalizante puede solubilizar las proteínas insolubles o desnaturalizadas como los cuerpos de inclusión. Esto puede utilizarse como el primer paso en el replegamiento de las proteínas o las enzimas a su forma activa. La urea y el ditiotreitol (DTT) también pueden ser necesarios.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
G45055010-OPG3272
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
advanced drug delivery
mp
180-185 °C (lit.)
mp
180-185 °C (lit.)
mp
180-185 °C (lit.)
mp
180-185 °C (lit.)
description
Merck USA index - 14 4562
description
-
description
-
description
-
density
1.3 g/cm3 (lit.)
density
1.3 g/cm3 (lit.)
density
1.3 g/cm3 (lit.)
density
1.3 g/cm3 (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200, 400
Quality Level
100
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidina hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
369079-1KG07790788049652
369079-5KG04055977192285