Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 20 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC3(OC(C(C(C3)O)NC(=O)C)C(O)C(O)CO)C(=O)O)(OCC1OC(C(C1O)O)N2C=CC(=NC2=O)N)O
InChI
1S/C20H31N4O16P/c1-7(26)22-12-8(27)4-20(18(32)33,39-16(12)13(29)9(28)5-25)40-41(35,36)37-6-10-14(30)15(31)17(38-10)24-3-2-11(21)23-19(24)34/h2-3,8-10,12-17,25,27-31H,4-6H2,1H3,(H,22,26)(H,32,33)(H,35,36)(H2,21,23,34)
InChI key
TXCIAUNLDRJGJZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form liquid | form solid | form solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 20 mg/mL | solubility - | solubility ethanol: soluble, water: soluble | solubility water: 200 mg/mL |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Artículos
Enzymatic glycosyltransferase specificity challenges the one enzyme-one linkage concept.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 233264-5MG | 04055977217797 |
| 233264-25MG | 04055977217780 |