Saltar a
1.93402
Ácido acético
99-100%, EMPLURA®
Sinónimos:
Ácido acético glacial
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
60.05
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
506007
MDL number:
Assay:
99-100%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor density
2.07 (vs air)
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
99-100%
autoignition temp.
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F, 4 %, 59 °F
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
20-25°C
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Packaging
1.93402.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
1.93402.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.93402.9026: 25 L, Minimum order quantity: 1
1.93402.9121: 105 L, Minimum order quantity: 1
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ácido acético
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
102.2 °F - closed cup
flash_point_c
39 °C - closed cup