Saltar a
1.24802
5-Aminolevulinic acid hydrochloride
for biochemistry
Sinónimos:
5-Aminolevulinic acid hydrochloride, 5-Amino-4-oxopentanoic acid hydrochlorid, 5-Aminolevulinic Acid Hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9NO3 · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
131.13 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
226-679-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
form
solid
mp
150-156 °C
solubility
100 g/L
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3]CC(=O)CCC(=O)O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H
InChI key
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Melting range: 150 - 156 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
TLC-Test: conforms
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
08339A3785A5575
form
solid
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
100 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
mp
150-156 °C
mp
~150 °C (dec.)
mp
150 °C
mp
-
bulk density
400 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
124802250004022536220079
124802050004022536220062