Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Nombre del producto
pH Test, reflectometric, pH range 4.0-9.0
feature
non-bleeding
Quality Segment
pH range
4.0-9.0
application(s)
agriculture
aquaculture
beverage testing
drinking water
food testing
ground and surface water
mineral water
swimming pools
wastewater
compatibility
RQflex® 20
detection method
reflectometric
storage temp.
15-25°C
General description
Analysis Note
pH-value
- standard 1:
3.8 - 4.2
- standard 2: 6.8 - 7.2
- standard 3: 8.8 - 9.2
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| detection method reflectometric | detection method colorimetric | detection method reflectometric | detection method reflectometric |
| compatibility RQflex® 20 | compatibility - | compatibility RQflex® 20 | compatibility RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT® |
| feature non-bleeding | feature non-bleeding: no | feature non-bleeding | feature - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) electroplating | application(s) agriculture |
| pH range 4.0-9.0 | pH range 4.5-9.0 | pH range 7.0-10.0 | pH range - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Protocolos
Explore the cost-effective and reliable smartphone-based pH determination of coffee samples using MQuant® pH test strips and the MQuant® StripScan App.
Contenido relacionado
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1169960001 | 04022536169941 |