Saltar a
1.16127
Lactic Acid Test Strips, reflectometric
3.0-60.0 mg/L (lactic acid), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Sinónimos:
Tiras reactivas análisis químico de ácido láctico, Tiras reactivas ácido láctico para lector
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Ensayo de ácido láctico, reflectometric, 3.0-60.0 mg/L (lactic acid), for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Segment
specific analyte(s)
lactic acid
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction
measuring range
3.0-60.0 mg/L (lactic acid)
application(s)
beverage testing
food testing
milk and dairy products
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
2-8°C
General description
El ensayo del ácido láctico Reflectoquant mide el ácido láctico total (suma del ácido D-láctico y L-láctico) en las bebidas, por ejemplo, el vino, la cerveza y los zumos de frutas y verduras después de dilución. Además el ensayo puede utilizarse para la determinación del ácido láctico en el alimento después de pretratamiento. El ácido láctico (lactato) es oxidado por el dinucleótido de nicotinamida y adenina (NAD ) a piruvato bajo el efecto catalítico de la lactato deshidrogenasa. En presencia de la diaforasa, el NADH formado en el proceso reduce una sal de tetrazolio a un formazán azul, que se determina mediante reflectometría en el Rqflex® 20.
Método: reflectométrico con tiras reactivas 3,0 - 60,0 mg/l Reflectoquant®
Analysis Note
control de la función: conforme
Valoración
- patrón 1:
4,5 – 5,5 mg/l
- patrón 2: 22,5 – 27,5 mg/l
- patrón 3: 45,0 – 55,0 mg/l
Legal Information
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.169811.169761.16128
specific analyte(s)
lactic acid
specific analyte(s)
ascorbic acid
specific analyte(s)
peracetic acid
specific analyte(s)
malic acid
detection method
reflectometric
detection method
reflectometric
detection method
reflectometric
detection method
reflectometric
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction
description
quantitative
description
quantitative
description
quantitative
description
quantitative
application(s)
beverage testing
food testing
milk and dairy products
application(s)
beverage testing
food testing
milk and dairy products
application(s)
disinfection control
application(s)
beverage testing
food testing
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf