Saltar a
1.16000
Agar de extracto de levadura glucosa y cloranfenicol FIL-IDF GranuCult® plus
GranuCult® plus, FIL-IDF, for yeasts, for molds, granular, pack of 500 g, suitable for microbiology
Sinónimos:
Agar YGC, Agar cloranfenicol glucosa extracto de levadura
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® plus
Agency:
FIL-IDF
Ph:
6.6 (25 °C, 40 g/L in H2O)
Form:
granular
Suitability:
molds, yeasts
Application(s):
food and beverages, microbiology
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
agency
FIL-IDF
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
storage condition
dry media (Keep tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
yellow-brown
pH
6.6 (25 °C, 40 g/L in H2O)
application(s)
food and beverages, microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
El agar plus YGC GranuCult® es un agar selectivo utilizado para aislar levaduras y mohos de la leche y los productos lácteos. El medio de cultivo contiene cloranfenicol para suprimir la flora bacteriana acompañante. A diferencia de otros medios de cultivo similares que contienen antibióticos (por ejemplo, agar oxitetraciclina glucosa levadura), tiene la ventaja de ser totalmente esterilizable en autoclave. Una vez preparado, es estable durante mucho tiempo, al menos 4 meses.
Application
El agar plus YGC GranuCult® es adecuado como agar selectivo para aislar y contar levaduras y mohos en leche y productos lácteos.
Features and Benefits
  • GranuCult® ofrece medios de cultivo granulados superiores
  • Seguros y sostenibles debido a los riesgos reducidos asociados con la inhalación de polvo fino y sustancias tóxicas, lo que produce un entorno de trabajo más seguro
  • Excelentes propiedades de humectabilidad, solubilidad y fluidez
  • Prácticos, con separación y aglutinación mínimas de los componentes, incluso en condiciones cálidas o húmedas
  • Gran reproducibilidad de un lote a otro
  • Vida útil prolongada de hasta cinco años
  • Elevado número de cepas de prueba que exceden todas las exigencias normativas
  • La tecnología de granulación permite incluir muchos suplementos, sin necesidad de añadirlos por separado
Analysis Note
Aspecto (color): amarillento-marrón
Valor de pH (25 °C): 6,4- 6,8
Recuperación en medio problema (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≥ 70 %
Recuperación en medio problema (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): ≥ 70 %
Recuperación en medio problema (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9080): ≥ 70 %
Recuperación en medio problema (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 0,01 %
Recuperación en medio problema (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): ≤ 0,01 %
Recuperación en medio problema (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≤ 0,01 %
Crecimiento (Geotrichum candidum DSM 1240): de bueno a muy bueno
Crecimiento (Penicillium Commune ATCC 10428): de bueno a muy bueno
Crecimiento (Aspergillus brasiliensis (anteriormente A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)):de bueno a muy bueno
Incubación: 5 horas; 28 °C; condiciones aerobias
Other Notes
Ofrecemos dos tipos de medios: los medios de cultivo granulado superior GranuCult® y los rentables medios en polvo NutriSelect®, dependiendo de sus requisitos.
Se añaden las designaciones básica, plus o superior para indicar el nivel de control de calidad, desde el control de calidad básico hasta el control de calidad estándar plus y superior para cumplir toda la normativa.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.1012895765Y1500
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
manufacturer/tradename
GranuCult®
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
manufacturer/tradename
-
suitability
molds, yeasts
suitability
aerobic bacteria (total)
suitability
molds, selective for Aspergillus spp., selective for Candida spp., selective for Penicillium spp., selective for Pichia spp., selective for Saccharomyces spp., selective for Zygosaccharomyces spp., yeasts
suitability
nonselective for Candida spp., nonselective for Pichia spp., nonselective for Saccharomyces spp., nonselective for Zygosaccharomyces spp.
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
bioburden testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
life science and biopharma
form
granular
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
powder
form
powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
sterility
-
Clase de almacenamiento
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
116000050004022536162768
116000050704027269186760