Saltar a
1.14792
Silicate (Silicic Acid) Test Kit, colorimetric
0.3-10 mg/L (Si), MQuant®
Sinónimos:
Kit de prueba visual de silicatos
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Ensayo de silicatos (ácido silícico), colorimetric, 0.3-10 mg/L (Si), for use with MQUANT®
specific analyte(s)
silicate
Quality Level
measuring range
0.3-10 mg/L (Si)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
Categorías relacionadas
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.144101.018131.14794
specific analyte(s)
silicate
specific analyte(s)
silicate
specific analyte(s)
silicate
specific analyte(s)
silicate
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
photometric (Silicomolybdenum blue)
detection method
photometric (Silicomolybdenum blue)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
measuring range
0.3-10 mg/L (Si)
measuring range
0.01-0.25 mg/L (Si), 0.02-0.53 mg/L (SiO2)
measuring range
0.12-116.85 μg/L (Si), 0.2-233.7 μg/L (Si), 0.25-250.00 μg/L (SiO2), 0.5-500.0 μg/L (SiO2)
measuring range
0.005-5.00 mg/L (Si), 0.011-10.70 mg/L (SiO2)
General description
El ensayo MQuant® de silicatos (ácido silícico) (antes MColortest®) puede utilizarse para la determinación de silicatos, por ejemplo, en:
  • Aguas subterráneas, superficiales y agua de mar
  • Agua potable y agua mineral
  • Agua industrial y de procesos
  • Agua de calderas y agua de suministro a calderas
  • Aguas residuales y agua de filtración
Método
En la disolución de sulfúrico, los iones de silicato reaccionan con los iones molibdato para formar un heteropoliácido amarillo, que se reduce a azul de silicomolibdeno. La concentración de silicatos se mide semicuantitativamente por comparación visual del color de la disolución de medida con los campos de color del disco de color. La prueba evalúa la reacción de color en función del método de luz transmitida. Por tanto, pueden analizarse incluso las muestras de agua turbia y coloreada sin necesidad de preparación adicional.
El disco de color está fabricado en plástico muy duradero y ligero, por lo que es adecuado para zonas industriales y entornos húmedos.
Utilizando el repuesto 1.18323 que contiene todos los reactivos, el kit de ensayo original puede utilizarse durante mucho tiempo, lo que lo convierte en un sistema especialmente económico y ecológico.
Método: colorimétrico con disco de color comparador 0,3 - 0,6 - 1,0 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7 - 10 mg/l Si MQuant®
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
supp_hazards
Clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.
Ver todo
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
114792000104022536156743