Saltar a
1.12237
Manganese
powder 99+
Sinónimos:
Manganese
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
Mn
Número CAS:
Peso molecular:
54.94
UNSPSC Code:
12141724
EC Index Number:
231-105-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
potency
9000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
2061 °C
mp
1246 °C
density
7.4 g/cm3 at 19 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Mn]
InChI
1S/Mn
InChI key
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Particle size (< 100 µm): ≥ 90 %
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
463728GF47272686GF01168736
Manganese powder, max. particle size 300 micron, weight 100&#160;g, purity 99.5%
GF47272686
Manganese
Manganese powder, max. particle size 300 micron, weight 200&#160;g, purity 99.5%
GF01168736
Manganese
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
2061 °C
bp
1962 °C (lit.)
bp
1962 °C (lit.)
bp
1962 °C (lit.)
density
7.4 g/cm3 at 19 °C
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
1246 °C
mp
1244 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
potency
9000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Manganese
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
112237025004022536140940