Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
paste
mp
55 °C
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form paste | form liquid | form powder | form liquid |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) parenterals |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® EXPERT |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| mp 55 °C | mp - | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxynex® LM
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
hcodes
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1069461000 | 04022536085135 |