Saltar a
1.06906
L-Ornithine monohydrochloride
for biochemistry
Sinónimos:
L-Ornithine monohydrochloride, L(+)-2,5-Diamino valeric acid hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
168.62
EC Index Number:
221-678-6
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
form
solid
potency
10000 mg/kg LD50, oral (rat)
mp
245 °C
solubility
100 g/L
bulk density
470 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H
InChI key
GGTYBZJRPHEQDG-UHFFFAOYSA-N
General description
for biochemistry
Application
L-Ornithine monohydrochloride for biochemistry. CAS 3184-13-2, molar mass 168.62 g/mol.
Analysis Note
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance)99.0 - 102.0 %Identity (IR-spectrum)passes testAppearancewhite, crystalline powder or colorless crystalsAppearance of solution (25 g/l; CO₂-free water)clear and not more intense in color than reference solution B9Spec. rotation (α 20/D, 40 g/l, hydrochloric acid 6 mol/l, calc. on dried substance)+23,0 to +25,0Sulfate (SO₄)≤ 200 ppmHeavy metals (as Pb)≤ 10 ppmAs (Arsenic)≤ 5 ppmCa (Calcium)≤ 100 ppmCo (Cobalt)≤ 5 ppmFe (Iron)≤ 5 ppmK (Potassium)≤ 20 ppmMg (Magnesium)≤ 10 ppmNa (Sodium)≤ 50 ppmZn (Zinc)≤ 5 ppmNinhydrin-positive substances (LC)(any ninhydrin-positive impurity)≤ 0.2 %Ninhydrin-positive substances (LC) (ammonium (570 nm))≤ 0.02 %Ninhydrin-positive substances (LC)(total impurities)≤ 1.0 %Loss on drying (105 °C)≤ 0.5 %Other ninhydrine positive substances≤ 0.1 %Loss on drying (105 °C; 3 h)≤ 0.3 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
106906901004022536692784
106906100004022536084466
106906002504022536084442
106906010004022536084459