Saltar a
1.02459
Iron(II) chloride tetrahydrate
extra pure special grade
Sinónimos:
Ferrous chloride tetrahydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
FeCl2 · 4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
198.81
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
10 mmHg ( 693 °C)
Quality Segment
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
107 °C (Elimination of water of crystallisation)
SMILES string
O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI key
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
449392202991.03861
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
107 °C (Elimination of water of crystallisation)
mp
-
mp
-
mp
105-110 °C (Elimination of water of crystallisation)
vapor pressure
10 mmHg ( 693 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 693 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 693 °C)
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iron(II) chloride tetrahydrate
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash