Saltar a
1.02445
Cloroformo
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Triclorometano, Tricloruro de metilidino
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CHCl3
Número CAS:
Peso molecular:
119.38
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
200-663-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1731042
Assay:
≥99.8%, 90-99.4% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
Vapor pressure:
160 mmHg ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.8%, 90-99.4% (GC)
form
liquid
potency
695 mg/kg LD50, oral (Rat), >3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
contains
0.6-1.0% Ethanol as stabilizer
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
General description
Los disolventes de grado EMSURE son idóneos para un amplio espectro de aplicaciones clásicas de laboratorio y se utilizan a menudo en aplicaciones de laboratorio reguladas y muy exigentes. EMSURE proporciona las mejores y más extensas especificaciones de productos en todo el mundo. Declaramos que nuestra gama EMSURE cumple la normativa ACS, la sección de reactivos de la Farmacopea Europea (React. Ph Eur) y las normas ISO.
Application
El cloroformo se utiliza como:
  • Disolvente en el proceso de análisis de lípidos para disolver muestras de lípidos aislados. [1]
  • Componente de la mezcla de disolventes utilizada para la extracción y la purificación del ADN de tejido hepático homogeneizado.[2]
Other Notes
Descubra EMSURE , - ¡para estar más que seguro!
Explore varios accesorios de seguridad de laboratorio y equipos para una manipulación segura de los disolventes con el fin de aumentar su nivel de seguridad desde el primer uso.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.07024CX1055PHR1552
assay
≥99.8%, 90-99.4% (GC)
assay
≥99.8% (according to ACS), 99.0-99.4% (GC)
assay
≥99.8% chloroform + ethanol basis
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cloroformo
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Summary application report for analysis of moisture in lube oil.
Summary application report for analysis of moisture in Petroleum
Accurately measure the moisture content in Diesel Fuel through Karl Fischer titration, using both Volumetric and Coulometric methods.
Artículos
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Contenido relacionado
Learn about our Returnable Solvent Container Program for Western Europe offering solvents in stainless-steel barrels and drums for reduced packaging waste.
Ver todo el contenido relacionado
Direct lipid extraction from wet Chlamydomonas reinhardtii biomass using osmotic shock
Gursong Y et al.
Bioresource Technology, 123, 717-722 (2012)
Differential expression of genes and DNA methylation associated with prenatal protein undernutrition by albumen removal in an avian model
Els W, et al.
Scientific Reports, 6, 20837-20837 (2016)
Lihua Song et al.
Journal of medicinal food, 23(2), 161-172 (2020-01-09)
Both serum and hepatic fatty acid (FA) compositions differ among nonalcoholic hepatic steatosis, nonalcoholic steatohepatitis, and healthy subjects. The severity of the above liver disease is closely associated with the concentration and composition of FAs. Our previous study found that
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
102445400004022536893839
102445602504022536033648
102445100004022536033594
102445601004022536033631
102445919004022536033662
102445250004022536033617
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf