Saltar a
1.02413
L-Tyrosine disodium salt dihydrate
suitable for cell culture
Sinónimos:
L-Tyrosine disodium salt dihydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9NNa2O3 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
261.18
MDL number:
UNSPSC Code:
41106213
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[O-])C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C9H11NO3.2Na.2H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;;;;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t8-;;;;/m0..../s1
InChI key
WFTCFVUQORELJZ-USHJOAKVSA-L
General description
for cell culture media (not for dietary use)
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c