The Osteomoll instructions recommend using a needle to check for demineralization of calcium in tissue, but a more accurate method involves a chemical end point determination to ascertain the absence of calcium in the tissue. Tissues can also be examined by X-ray to detect the presence of calcium. A cost-effective chemical method involves using 5 ml of the used decalcifying solution and neutralizing it with 5 ml of concentrated ammonium hydroxide. Litmus paper can be used to verify a neutral pH. Then, 5 ml of saturated ammonium oxalate is added, and the solution is allowed to stand for 30 minutes. If the solution is turbid after 30 minutes, it indicates that calcium (calcium oxalate) is still present in the tissue. The process of decalcification should be continued, periodically checking for completion. Smaller tissue pieces should be checked more frequently, while it is unnecessary to check larger tissue pieces as frequently.
Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
color
dark red
pH
7.0-7.3 (20 °C in H2O)
density
1.10 g/mL at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
La descalcificación es necesaria para exámenes microscópicos ópticos de tejido duro en procedimientos histológicos sistemáticos. OSTEOSOFT® puede utilizarse para la descalcificación de tejidos sensibles que contienen calcio, como las biopsias de cresta ilíaca. Su formulación se basa en EDTA. Su colgante, OSTEOMOLL®(referencia del producto 1.01736), puede usarse para la descalcificación de tejidos duros como dientes y huesos, ya que su formulación contiene formaldehído y ácido acético. La cantidad de OSTEOSOFT®necesaria depende del tamaño, el tipo y el grosor del material. Ambas disoluciones están codificadas por color para distinguirlas entre sí y con los fijadores y los disolventes utilizados en el laboratorio de histología. OSTEOSOFT® tiene un código de color amarillo, OSTEOMOLL® tiene un código de color azul. Mientras que OSTEOSOFT® conserva las estructuras antigénicas del tejido, por lo que puede realizarse un análisis de IHC, OSTEOMOLL® se utilizará para tejidos no destinados al análisis de anticuerpos.
Ambos descalcificadores pueden utilizarse con fines de diagnóstico clínico y en procesos de acreditación de laboratorio, ya que están certificados y registrados como productos para DIV y CE. OSTEOSOFT® se utiliza solo una vez y debe utilizarse una disolución fresca para cada tejido. La cantidad de OSTEOSOFT® requerida depende del tamaño, el tipo y la densidad del material respectivo. Si desea más información, consulte las instrucciones de uso (IFU). Las IFU pueden descargarse de esta página web.
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) clinical testing |
| density 1.10 g/mL at 20 °C | density 1.10 g/mL at 20 °C | density 1.017 g/cm3 at 20 °C | density 1.18 g/cm3 at 20 °C |
| pH 7.0-7.3 (20 °C in H2O) | pH <1 (20 °C in H2O) | pH 6.7-7.1 ( in H2O) | pH - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenido relacionado
Conocer la criticidad de la tinción de los tejidos biológicos para investigación y anatomía patológica utilizando colorantes y tintes convencionales y especiales.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1017281007 | 04065266722727 |
| 1017289010 | 04027269312374 |
| 1017289017 | 04065266769159 |
| 1017281000 | 04022536929019 |
-
What is the method for determining when decalcification is complete when using a decalcification solution, such as Osteosoft, Osteomoll, or Decalcifying Solution Light?
1 answer-