Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
vapor pressure
19 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
360 °C
expl. lim.
2.1-19.2 % (v/v)
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.02% Water
evapn. residue
≤2.0 mg/L
transmittance
230 nm, ≥70%, 240 nm, ≥80%, 270 nm, ≥98%
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
96.5-98 °C/1013 hPa
mp
-127 °C
transition temp
flash point 15 °C
density
0.80 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCC
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Comportamiento de corrosión de la aleación de magnesio AZ91D en agua destilada: se examina el comportamiento corrosivo de la aleación de magnesio AZ91D cuando se expone al agua destilada. La investigación proporciona valiosa información sobre la durabilidad del material y las medidas de protección necesarias para su uso en diversas aplicaciones, destacando el papel del agua destilada en los estudios de corrosión (Huang y Yang, 2020).
- Expresión de preocupación: síntesis verde de arilaminas sin metales en agua destilada magnetizada: aspectos experimentales y simulación de dinámica molecular: pese a la expresión de preocupación, en este artículo se presentó inicialmente un nuevo enfoque de síntesis de arilaminas utilizando agua destilada magnetizada, enfatizando las innovadoras aplicaciones del agua destilada en la química verde (Simpson, 2020).
- Retractación: síntesis verde de arilaminas sin metales en agua destilada magnetizada: aspectos experimentales y simulación de dinámica molecular: en este artículo de retractación se comenta el uso del agua destilada en la síntesis verde de arilaminas, destacando el potencial y las dificultades de las aplicaciones del agua destilada en la síntesis química y los procesos analíticos (Rowan, 2022).
Preparation Note
Analysis Note
Identidad (IR): conforme
Residuo de evaporación: ≤ 2,0 mg/l
Agua: ≤ 0,02 %
Acidez: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinidad: ≤ 0,0002 meq/g
Transmitancia (a 230 nm): ≥ 70 %
Transmitancia (a 240 nm): ≥ 80 %
Transmitancia (desde 270 nm): ≥ 98 %
Filtrada con un filtro de 0,2 µm
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Propanol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
71.6 °F - closed cup
flash_point_c
22 °C - closed cup
Artículos
An HPTLC method for rapid urea detection in milk using a TLC plate scanner and Silica Gel 60 F254 HPTLC plate.
Intact analysis of Universal Antibody Standard human and Antibody-Drug Conjugate (ADC) Mimic on silica monolithic HPLC columns under various conditions.
Rapid and efficient TLC-based determination of urea in milk using the TLC explorer documentation system with high recovery and strong calibration.