Saltar a
1.01005
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP
Sinónimos:
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate, Acetone chloroform, Chlorbutol, Chloretone, Chlorobutanol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7Cl3O · 0.5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
186.46
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
200-317-6
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
agency
BP, JP, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
4.5-6 (20 °C, 7.7 g/L in H2O)
bp
167 °C/1013 hPa
mp
78 °C
transition temp
flash point 100 °C
solubility
7.7 g/L
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)C(O)(C)C.ClC(Cl)(Cl)C(O)(C)C.O
InChI
1S/2C4H7Cl3O.H2O/c2*1-3(2,8)4(5,6)7;/h2*8H,1-2H3;1H2
InChI key
WRWLCXJYIMRJIN-UHFFFAOYSA-N
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate (chlorobutanol) is typically used as a preservative in pharmaceutical formulations. It has antimicrobial properties and is active against bacteria and fungi.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
The substance 1.01005 has no REACH registration because the only supported use is the use in medicinal products for human or veterinary use or in food or feedingstuffs according to article 2 of the REACH Regulation (EC) No 1907/2006.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Artículos
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
101005902904022536938547
101005100004022536014241