Saltar a
1.00729
Sulfuric acid
90-91%, for Gerber fat determination and determination of nitrates in milk
Sinónimos:
Sulfuric acid solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
98.08
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
Assay:
90.0-91.0% (acidimetric)
Form:
liquid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Sulfuric acid 90-91%, for Gerber fat determination and determination of nitrates in milk
Quality Segment
assay
90.0-91.0% (acidimetric)
form
liquid
impurities
≤0.2 ppm Nitrate (NO3)
bp
300 °C
density
1.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): 90.0 - 91.0 %
Density (20 °C): 1.815 - 1.821 g/ml
Nitrate (NO₃): ≤ 0.2 ppm
Test for oily and fatty substances: passes test
Expiry date: see product label
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.007481.007321.09286
assay
90.0-91.0% (acidimetric)
assay
≥97.5% (alkalimetric)
assay
95-97% (alkalimetric)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
15-25°C
density
1.81 g/cm3 at 20 °C
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.30 g/cm3 at 20 °C
impurities
≤0.2 ppm Nitrate (NO3)
impurities
-
impurities
-
impurities
≤10 ppm Substances reducing potassium permanganate (as SO2)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfuric acid 90-91%
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
100729902504022536009834
100729250004022536009810
100729050004022536009803