Saltar a
1.00517
Ácido perclórico
Suprapur®
Sinónimos:
PCA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HClO4
Número CAS:
Peso molecular:
100.46
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
69-72%
Form:
liquid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
69-72%
form
liquid
bp
198.7 °C/1013 hPa
mp
-18 °C
density
1.68 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
  • Assay (acidimetric): 69 – 72%
  • Colour: ≤ 10 Hazen
  • Chloride (Cl): ≤ 1000 ppb
  • Phosphate (PO₄): ≤ 100 ppb
  • Sulphate (SO₄): ≤ 1000 ppb
  • Ag (Silver): ≤ 1 ppb
  • Al (Aluminium): ≤ 5 ppb
  • As (Arsenic): ≤ 0.5 ppb
  • Au (Gold): ≤ 0.5 ppb
  • Ba (Barium): ≤ 1 ppb
  • Be (Beryllium): ≤ 0.5 ppb
  • Bi (Bismuth): ≤ 0.5 ppb
  • Ca (Calcium): ≤ 30 ppb
  • Cd (Cadmium): ≤ 1 ppb
  • Co (Cobalt): ≤ 0.5 ppb
  • Cr (Chromium): ≤ 5.0 ppb
  • Cu (Copper): ≤ 0.5 ppb
  • Fe (Iron): ≤ 20 ppb
  • Ga (Gallium): ≤ 0.5 ppb
  • Ge (Germanium): ≤ 0.5 ppb
  • Hg (Mercury): ≤ 5 ppb
  • In (Indium): ≤ 0.5 ppb
  • K (Potassium): ≤ 5 ppb
  • Li (Lithium): ≤ 0.5 ppb
  • Mg (Magnesium): ≤ 5 ppb
  • Mn (Manganese): ≤ 1 ppb
  • Mo (Molybdenum): ≤ 0.5 ppb
  • Na (Sodium): ≤ 20 ppb
  • Ni (Nickel): ≤ 2 ppb
  • Pb (Lead): ≤ 1 ppb
  • Pd (Palladium): ≤ 1 ppb
  • Pt (Platinum): ≤ 5 ppb
  • Sb (Antimony): ≤ 0.5 ppb
  • Sn (Tin): ≤ 1 ppb
  • Sr (Strontium): ≤ 0.5 ppb
  • Ti (Titanium): ≤ 1 ppb
  • Tl (Thallium): ≤ 0.5 ppb
  • U (Uranium): ≤ 0.5 ppb
  • V (Vanadium): ≤ 0.5 ppb
  • Zn (Zinc): ≤ 5 ppb
  • Zr (Zirconium): ≤ 0.5 ppb
  • Residue on ignition (as sulphate): ≤ 2000 ppb
  • Actual analysis values are subject to unavoidable systematic variations in this concentration range
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.005141.00518PX0396D
assay
69-72%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
density
1.68 g/cm3 at 20 °C
density
1.68 g/cm3 at 20 °C
density
1.53 g/cm3 at 15 °C
density
-
bp
198.7 °C/1013 hPa
bp
198.7 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Thyroid
Clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
100517100004022536007205
100517025004022536007199