Saltar a
1.00403
Molybdenum(VI) oxide
for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Molybdenum(VI) oxide, Molybdenum trioxide, Molybdic acid anhydrous, Molybdic anhydride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
MoO3
Número CAS:
Peso molecular:
143.94
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-204-7
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (precipitation titration)
Form:
solid
Solubility:
0.49 g/L
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (precipitation titration)
form
solid
potency
2689 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
795 °C
solubility
0.49 g/L
density
4.70 g/cm3 at 26 °C
bulk density
1200 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mo](=O)(=O)=O
InChI
1S/Mo.3O
InChI key
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (precipitative titration): ≥ 99.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Phosphate, Arsenate, Silicate (as PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
2678562038151.00229
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥99.5% (precipitation titration)
assay
≥99.5%
assay
99.97% trace metals basis
assay
≥99.0% (iodometric)
solubility
0.49 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
density
4.70 g/cm3 at 26 °C
density
-
density
-
density
2.7 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005%, phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.0005%
anion traces
AsO43-, PO43- and SiO2: ≤0.001%, chloride (Cl-): ≤0.002%, nitrate (NO3-): passes test, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.02%
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.02%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Molybdenum(VI) oxide
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
94950-5ML04061833297193
94950-25ML04061833297179
100403050004022536006192
100403010004022536006185