Saltar a
09-019
Anticuerpo anti-REST
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Neural-restrictive silencer factor, RE1-silencing transcription factor, X2 box repressor, neuron restrictive silencer factor, repressor binding to the X2 box
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
4
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... REST(5978)
mouse ... Rest(19712)
rat ... Rest(83618)
General description
120 kDa
EL REST (factor de transcripción de silenciamiento RE1) también conocido como NRSF (factor silenciador neuronal-restrictivo) es una proteína silenciadora que se une al elemento de secuencia NRSE (elemento silenciador neuronal-restrictivo) de ADN. La unión del REST al NRSE reprime la transcripción génica neuronal en células no nerviosas. Aunque el REST se expresa fundamentalmente en los tejidos no neuronales, también se expresa en las neuronas en desarrollo y a bajas concentraciones en el cerebro. El REST contiene nueve dominios de dedo de zinc, pero también existe como una forma C-terminalmente truncada producida por empalme alternativo. Esta variante, REST4, contiene cinco de los dominios de dedo de zinc y se une débilmente al ADN, pero es transportada al núcleo. El REST se asocia con mSin3 y HDAC en miocitos ventriculares, lo que sugiere una función para el REST fuera del sistema nervioso. La disminución del REST, que normalmente ocurre en la diferenciación neuronal, es necesario para el desarrollo adecuado de ciertas clases de neuronas. Se requiere REST para reprimir la expresión génica neuronal in vivo, tanto en tejido extra neuronal como en tejido neuronal indiferenciado.
Immunogen
Epítopo: C-terminal
Proteína de fusión GST correspondiente a los residuos 801-1097 del REST humano.
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Este anticuerpo anti-REST se ha validado en WB para la detección del REST.
Subcategoría de investigación
Factores de transcripción
Señalización en neurociencia
Biochem/physiol Actions
Reconoce el REST
Physical form
Purificación por afinidad por el antígeno
Suero de conejo purificado por afinidad en PBS con azida sódica al 0,07 % y 30% de glicerol.
Preparation Note
Estable durante 1 año a 2-8ºC desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto. Nota: la variabilidad en las temperaturas del congelador por debajo de -20°C puede hacer que las disoluciones que contienen glicerol se congelen durante el almacenamiento.
Analysis Note
Control
Extracto nuclear de HeLa
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en extracto nuclear de HeLa.
Análisis mediante inmunotransferencia Western:
0.5-1 μg/ml de este anticuerpo detectaron la proteína REST en extractos nucleares de células HeLa, Raji y Jurkat.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
ABN64807-57907-455
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
rat
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... REST(5978)
mouse ... Rest(19712)
rat ... Rest(83618)
Gene Information
rat ... Kcnk18(445371)
Gene Information
human ... REST(5978)
mouse ... Rest(19712)
rat ... Rest(83618)
Gene Information
human ... RCOR1(23186)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticuerpo anti-REST
o
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Loss of the repressor REST in uterine fibroids promotes aberrant G protein-coupled receptor 10 expression and activates mammalian target of rapamycin pathway.
Varghese, BV; Koohestani, F; McWilliams, M; Colvin, A; Gunewardena, S; Kinsey, WH; Nowak et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Tzu-Ping Lin et al.
Oncotarget, 7(18), 26137-26151 (2016-04-02)
Prostate cancer (PCa) with neuroendocrine differentiation (NED) is tightly associated with hormone refractory PCa (HRPC), an aggressive form of cancer that is nearly impossible to treat. Determining the mechanism of the development of NED may yield novel therapeutic strategies for
Pei-Ching Chang et al.
PloS one, 9(2), e88556-e88556 (2014-02-20)
Prostate cancer (PCa) cells undergoing neuroendocrine differentiation (NED) are clinically relevant to the development of relapsed castration-resistant PCa. Increasing evidences show that autophagy involves in the development of neuroendocrine (NE) tumors, including PCa. To clarify the effect of autophagy on