Saltar a
07-352
Anticuerpo anti-acetil-histona H3 (Lys9)
serum, Upstate®
Sinónimos:
H3K9Ac, Histone H3 (acetyl K9), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, Saccharomyces cerevisiae, yeast, vertebrates
Application:
ChIP, WB, multiplexing
Citations:
513
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, Saccharomyces cerevisiae, yeast, vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
acetylation (Lys9)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
La listona H3 es una de las cinco proteínas histonas principales implicadas en la estructura de la cromatina de las células eucariotas. Caracterizada por un dominio globular principal y una larga cola N terminal, la H3 participa en la estructura de ′collar de perlas′ de los nucleosomas. La cola N-terminal de la histona H3 sobresale del centro globular del nucleosoma y puede experimentar varios tipos diferentes de modificaciones epigenéticas que influyen en los procesos celulares. Entre estas modificaciones se cuentan la unión covalente de grupos metilo o acetilo a los aminoácidos lisina y arginina y la fosforilación de la serina o la treonina.
17 kDa
Immunogen
Epítopo: aa 4-14
Péptido sintético (KQTARAcKSTGK-C) conjugado con ovoalbúmina que corresponde a los aminoácidos 4-14 de la histona H3 de levadura acetilada en la lisina 9, con una cisteína C-terminal añadida para fines de conjugación.
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-acetil-histona H3 (Lys9) es un anticuerpo policlonal de conejo para la detección de la acetil-histona H3 (Lys9), también conocida como H3K9Ac, histona H3 (acetil K9), y se ha publicado y validado en CHIP, WB, Mplex.
Inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP):
Un laboratorio independiente ha demostrado que este anticuerpo inmunoprecipitará preferentemente la cromatina a partir de levaduras nativas y no de una cepa de levaduras que contenga una sustitución de lisina por alanina en el residuo 9.
Análisis de especificidad histona-péptido Beadlyte :
Se incubó una dilución 1:1000-1:5000 de este lote con péptidos de histona H3 que contenían diversas modificaciones conjugadas a microesferas Luminex . No se observó reactividad cruzada con péptidos que contenían acetil lisina 14 o acetil lisina 27.
Subcategoría de investigación
Histonas
Biochem/physiol Actions
Reconoce la acetil-histona H3 (Lys9), Pm 17 kDa. Se detectó otra proteína desconocida en Pm 23 kDa.
Se prevé una amplia reactividad cruzada entre especies.
Physical form
Antisuero con 0,35 % de azida sódica y 30 % de glicerol.
Sin purificar
Preparation Note
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Células HeLa y NIH/3T3 tratadas con TSA, tejido de osteosarcoma.
Evaluada sistemáticamente mediante transferencia Western en extractos de células HeLa tratadas con butirato de sodio.
Análisis de inmunoelectrotransferencia:
Una dilución 1:5000-1:10 000 de este lote detectó la acetil-histona H3 (Lys9) en extractos ácidos de células HeLa tratadas con butirato de sodio (Nº de ref. 17-305).
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Sustituye a: 04-1003
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
ABE1806-94207-450
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human, Saccharomyces cerevisiae, yeast, vertebrates
species reactivity
chicken, human, mouse
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
chicken, mouse, human
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), western blot: suitable, multiplexing: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, flow cytometry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
o
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Histone Modifications Poster
Genome-wide profiling of histone H3 lysine 9 acetylation and dimethylation in Arabidopsis reveals correlation between multiple histone marks and gene expression.
Zhou J, Wang X, He K, Charron JB, Elling AA, Deng XW
Plant Molecular Biology null
The transcription factor snail mediates epithelial to mesenchymal transitions by repression of estrogen receptor-alpha.
Dhasarathy, A; Kajita, M; Wade, PA
Molecular Endocrinology null
Genome-wide analysis of abnormal H3K9 acetylation in cloned mice.
Suzuki, T; Kondo, S; Wakayama, T; Cizdziel, PE; Hayashizaki, Y
Testing null
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
07-35204053252736070