Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
9-12, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KMT2A(4297)
General description
Immunogen
Application
Análisis mediante inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP): Un lote representativo detectó ocupación de MLL en los promotores Hoxa10 y Meis en células leucémicas MLL-AF10 de ratón (Gallo, M., et al (2013). Cancer Res. 73(1):417-427).
Análisis mediante inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP): Un lote representativo detectó una mayor ocupación de MLL en el locus Ink4a de los islotes de ratón bEzTG de 8 meses de edad que en los de 2 meses. El mismo enriquecimiento en el locus Ink4a dependiente de la edad se observó con H3K4me3, mientras que se observó la tendencia opuesta con el enriquecimiento de Ezh y H3K27me3 en el mismo locus (Zhou, J.X., et al (2013). J. Clin. Invest. 123(11):4849-4858).
Análisis mediante inmunoprecipitación de cromatina (ChIP): Un lote representativo detectó ocupación de MLL en la región promotora HOXA10 en células madre neuronales de glioblastoma humano G179NS y G411NS (Gallo, M., et al (2013). Cancer Res. 73(1):417-427).
Análisis mediante inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP): Un lote representativo detectó ocupación de MLL en el origen de replicación del ADN (RD), así como en el exón 1b y en el exón 2 p16INK4a/p19ARF compartido en el fibroblasto embrionario de ratón (MEF). Se observó un aumento del enriquecimiento MLL en estos sitios en MEF senescentes y mutantes en Polycomb (Agherbi, H., et al (2009). PLoS One. 4(5):e5622).
Análisis mediante inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP): Un lote representativo detectó ocupación de MLL en la región Hoxa9 AB utilizando la preparación de cromatina de fibroblastos embrionarios de ratón (MEF) (Erfurth, F.E., et al (2008). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 105(21):7517-7522).
Análisis mediante inmunoprecipitación: Un lote representativo produjo co-inmunoprecipitación de JmjD3 y RbBP5, pero no de Dnmt3a, con MLL de extracto de células de insulinoma de ratón Min6 (Zhou, J.X., et al. (2013). J. Clin. Invest. 123(11):4849-4858).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: Un lote representativo detectó una concentración superior de MLL en células madre neuronales de glioblastoma (GNS) cultivadas que en células madre neuronales (NS), así como un enriquecimiento de MLL en la fracción CD15+ de células recién extirpadas de glioblastoma (GBM) (Gallo, M., et al (2013). Cancer Res. 73(1):417-427).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: Un lote representativo detectó un fragmento C-terminal que contenía el dominio SET de la subunidad MLL del complejo enzimático MLL (C180; MLLC) en inmunoprecipitado anti-FLAG de células Hela que expresaban de forma estable hDPY-30 etiquetado con FLAG (Cho, Y.W., et al (2007). J. Biol. Chem. 282(28):20395-20406).
Epigenética y función nuclear
Histonas
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Extracto nuclear de K562
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (Western blotting): 0.1-1 µg/ml de este anticuerpo detectó el fragmento C-terminal de MLL (C180; MLLC) en el extracto nuclear K562.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| clone 9-12, monoclonal | clone N4.4, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| species reactivity mouse, human | species reactivity mouse, human | species reactivity human, mouse | species reactivity rat, human, mouse |
| technique(s) ChIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) ChIP: suitable (ChIP-seq), western blot: suitable | technique(s) ChIP: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable |
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1