Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
60C, monoclonal
species reactivity
rat, pig, mouse, human, bovine
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Esr1(407238)
human ... ESR1(2099)
mouse ... Esr1(13982)
pig ... Esr1(397435)
rat ... Esr1(24890)
General description
Immunogen
Application
Epigenética y función nuclear
4-10 μl de un lote anterior de este clon provocó la inmunoprecipitación del receptor de estrógenos α a partir de 1 mg de lisado RIPA MCF-7.
Factores de transcripción
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Para obtener la máxima recuperación del producto, centrifugue el vial antes de retirar el tapón.
Analysis Note
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot):
Este lote detectó el ERα a una dilución 1:2 000 en lisados de MCF-7 mediante SDS-PAGE y se transfirió a PVDF (Immobilon-P).
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| antibody form culture supernatant | antibody form ascites fluid | antibody form culture supernatant | antibody form affinity isolated antibody |
| clone 60C, monoclonal | clone F3-A, monoclonal | clone 68-4, monoclonal | clone polyclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Gene Information bovine ... Esr1(407238) | Gene Information human ... ESR1(2099) | Gene Information human ... ESR2(2100) | Gene Information human ... ESR1(2099) |
| species reactivity rat, pig, mouse, human, bovine | species reactivity rat, human, mouse | species reactivity mouse, rat, human | species reactivity human |
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 04-820-25UL | 04054839342349 |