Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 285,00 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41100000
Joint:
joint: ST/NS24/40
Packaging:
pkg of 1 ea
US$ 285,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlejoint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware P140050M
capacity
50 mL , 50 mL
fitting
GL 25
General description
A connection of 8 mm O.D. is sealed on the inner joint for connection to an inner gas. With a fritted disc of coarse or medium porosity to support resin. Top of the vessel has GL thread and a PTFE lined screw cap. PTFE stopcock has a 2 mm bore with the arm being 8 mm O.D.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| capacity 50 mL , 50 mL | capacity 100 mL , 100 mL | capacity 10 mL , 10 mL | capacity 50 mL , 50 mL |
| manufacturer/tradename Synthware P140050M | manufacturer/tradename Synthware P140100M | manufacturer/tradename Synthware P140010M | manufacturer/tradename Synthware P130050M |
| joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 | joint - |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| fitting GL 25 | fitting GL 25 | fitting GL 14 | fitting GL 25 |
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SYNP14005M-1EA | 04061832197609 |