Saltar a
SYNF687500A
Synthware Sure-Grip separatory funnel
500 mL, stopper size #27
Sinónimos:
Synthware F687500A
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 180,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
Packaging:
pkg of 1 ea
US$ 180,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F687500A
capacity
500 mL , 500 mL
General description
Globe shaped separatory funnel with a long stopper neck and straight section between the funnel body and stopcock, which provides a secure grip while shaking and also aids in clamping. Available with PTFE stopcocks. Supplied complete with one listed size PTFE or glass stopper.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SYNF477500ASYNF68272LSYNF477500
capacity
500 mL , 500 mL
capacity
500 mL , 500 mL
capacity
2000 mL , 2000 mL
capacity
500 mL , 500 mL
manufacturer/tradename
Synthware F687500A
manufacturer/tradename
Synthware F477500A
manufacturer/tradename
Synthware F68272L
manufacturer/tradename
Synthware F477500
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
SYNF687500A-1EA04061832208787