Saltar a
GF51623973
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), sheet, thickness 6 mm, size 600 × 600 mm, white
Sinónimos:
AB303400
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
US$ 726,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352100
US$ 726,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 516-239-73
size
600 × 600 mm
thickness
6 mm
color
white
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
GF80566500GF70812996GF66863357
manufacturer/tradename
Goodfellow 516-239-73
manufacturer/tradename
Goodfellow 805-665-00
manufacturer/tradename
Goodfellow 708-129-96
manufacturer/tradename
Goodfellow 668-633-57
thickness
6 mm
thickness
6 mm
thickness
6 mm
thickness
3 mm
form
sheet
form
sheet
form
sheet
form
sheet
color
white
color
white
color
white
color
white
size
600 × 600 mm
size
150 × 150 mm
size
300 × 300 mm
size
600 × 600 mm
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
GF51623973-2EA04061825076324
GF51623973-1EA04061825076317