Saltar a
919829
Poly(styrene-(phenyl-13C6))
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
[-CH(13C6H5)CH2-]n
UNSPSC Code:
12162002
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Mass shift:
M+6 (per repeating unit)
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
≥99 atom % 13C
form
solid
mass shift
M+6 (per repeating unit)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
604453604445600067
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+6 (per repeating unit)
mass shift
M+1 (per repeating unit)
mass shift
M+1 (per repeating unit)
mass shift
M+1 (per repeating unit)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)