Fontos dokumentumok
102091
3-Diethylaminophenol
97%
Szinonimák:
3-(Diethylamino)phenol, m-(Diethylamino)phenol
Teszt
97%
form
solid
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
69-72 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCN(CC)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C10H15NO/c1-3-11(4-2)9-6-5-7-10(12)8-9/h5-8,12H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WAVOOWVINKGEHS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
285.8 °F
Lobbanási pont (C)
141 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?