Fontos dokumentumok
73345
Dibutylammonium acetate solution
0.5 M in H2O, LiChropur™, suitable for ion pair chromatography
Szinonimák:
Dibutylamine acetate Concentrate
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solution
Minőségi szint
minőség
LiChropur™
kiszerelés
pkg of 25 ML Volume containing 10 ML of product
koncentráció
0.5 M in H2O
technika/technikák
LC/MS: suitable
ion pair chromatography: suitable
törésmutató
n20/D 1.348
SMILES string
CC(O)=O.CCCCNCCCC
InChI
1S/C8H19N.C2H4O2/c1-3-5-7-9-8-6-4-2;1-2(3)4/h9H,3-8H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQFIKAWTCOXAAY-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?