Fontos dokumentumok
471283
Triethylamine
≥99.5%
Szinonimák:
N,N-Diethylethanamine
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
51.75 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
593 °F
robbanási határérték
8 %
szennyeződések
≤0.1% (Karl Fischer)
törésmutató
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 112 g/L at 20 °C
sűrűség
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- 5′-dimethoxytrityl-5-(fur-2-yl)-2′-deoxyuridine
- 3′-(2-cyanoethyl)diisopropylphosphoramidite-5′-dimethoxytrityl-5-(fur-2-yl)-2′-deoxyuridine
- polyethylenimine600-β-cyclodextrin (PEI600-β-CyD)
Kiszerelés
Jogi információk
javasolt
javasolt kesztyű a fröccsenés elleni védelemhez
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
12.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)