Fontos dokumentumok
1.08208
Millipore
Triethylammonium acetate buffer solution
for the purification of chemically synthesized oligonucleotides (1 mol/l) pH 7,0
About This Item
UNSPSC kód:
12161700
NACRES:
NA.05
gőznyomás
23 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
pH
7.0 (20 °C in H2O)
bp
100 °C
sűrűség
1 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
for the purification of chemically synthesized oligonucleotides (1 mol/l) pH 7,0
Analízis megjegyzés
Evaporation residue≤ 0.01 %pH-value (1 mol/l)6.9 - 7.1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3