Fontos dokumentumok
58970-U
Supelco
SUPELCOSIL LC-18-T (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Szinonimák:
LC-18-T HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
H × belső átmérő:
15 cm × 4.6 mm
külső felület:
170 m2/g
részecskeméret:
3 μm
mátrix aktív csoport:
C18 (octadecyl) phase
pórusméret:
120 Å
Mátrix:
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Terméknév
SUPELCOSIL LC-18-T HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
SUPELCOSIL
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
SUPELCOSIL
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
12.3% carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 4.6 mm
külső felület
170 m2/g
felület bevonatolás
surface coverage 3.1 μmol/m2
Mátrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
3 μm
pórusméret
120 Å
működési pH
2-7.5
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
SUPELCOSIL LC-18-T columns feature an octadecylsilane bonded phase and a special surface treatment for efficient separations of nucleotides. Each batch of packing material is tested to ensure good peak shape for a representative nucleotide, adenosine diphosphate (ADP). Chromatography of other compounds that exhibit metal chelating properties also can be improved by using this phase.
Alkalmazás
  • A new validated HPLC method for the determination of quercetin: Application to study pharmacokinetics in rats.: This study utilizes the SUPELCOSIL LC-18-T HPLC Column to develop a new HPLC method for the determination of quercetin, significantly enhancing the ability to study its pharmacokinetics in biological samples. The research not only improves our understanding of quercetin′s therapeutic effects but also aids in optimizing its dosage for better clinical outcomes. The robust method ensures accurate and reproducible results, critical for advancing pharmacological research and supporting health sciences (Abdelkawy et al., 2017).
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mattia Quattrocelli et al.
JCI insight, 4(24) (2019-12-20)
In humans, chronic glucocorticoid use is associated with side effects like muscle wasting, obesity, and metabolic syndrome. Intermittent steroid dosing has been proposed in Duchenne Muscular Dystrophy patients to mitigate the side effects seen with daily steroid intake. We evaluated
Ryan W Logan et al.
Molecular psychiatry, 24(11), 1668-1684 (2018-05-08)
The diurnal regulation of dopamine is important for normal physiology and diseases such as addiction. Here we find a novel role for the CLOCK protein to antagonize CREB-mediated transcriptional activity at the tyrosine hydroxylase (TH) promoter, which is mediated by
Khaled S Abdelkawy et al.
Biomedical chromatography : BMC, 31(3) (2016-08-25)
A simple, accurate, and reproducible high-performance liquid chromatography (HPLC) method has been developed and validated for the quantification of quercetin (QR) in rat plasma. The method involves a simple protein precipitation procedure to extract both QR and thymoquinone (TQ), the