Fontos dokumentumok
471232
Dibutylamine
≥99.5%
Szinonimák:
N,N-Di-n-butylamine, N-Butyl-1-butanamine, n-Dibutylamine, Di-n-butylamine
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.46 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1.9 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
594 °F
robbanási határérték
10 %
törésmutató
n20/D 1.417 (lit.)
pH
11.1 (20 °C, 1 g/L)
bp
159 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 3.8 g/L at 20 °C
sűrűség
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCCCNCCCC
InChI
1S/C8H19N/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- N, N
- -Dibutyl-4-methylaniline by Pd-catalyzed Buchwald-Hartwig amination reaction with aryl chlorides and bromides.
- N,N-Dibutylacetamide by acetylation reaction with isopropenyl acetate.
It can also be used as:
- A strong hindered base in the different elimination reactions.
- An organocatalyst to synthesize annulated pyrano[2,3-d]pyrimidine derivatives via multicomponent condensation reaction of aromatic aldehydes, malononitrile, and barbituric acid.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
104.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?