Fontos dokumentumok
98479
Tetrabutylammonium bisulfate solution
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, concentrate, ampule
Szinonimák:
Tetrabutylammonium hydrogen sulfate solution
About This Item
Javasolt termékek
leírás
cationic
Minőségi szint
Forma
solution
minőség
LiChropur™
ampule
kiszerelés
ampule of 25 mL
technika/technikák
ion pair chromatography: suitable
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?