Fontos dokumentumok
900865
4-Formyl-2-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonyl fluoride
≥95%
Szinonimák:
Formyl sulfonyl fluoride TMS-Alkyne, Probe building block
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95%
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=CC1=CC=C(S(=O)(F)=O)C(C#C[Si](C)(C)C)=C1
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.