Fontos dokumentumok
903132
1-(Fluorosulfonyl)-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulfonate
≥95%
Szinonimák:
1-(Fluorosulfuryl)-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulfonate, Fluorosulfuryl imidazolium triflate salt, SuFEx-IT
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95%
Forma
solid
mp
64-65 °C
funkcionális csoport
fluoro
triflate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
F[S](=O)(=O)[n+]1c([n](cc1)C)C.FC(F)(F)[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/C5H8FN2O2S.CHF3O3S/c1-5-7(2)3-4-8(5)11(6,9)10;2-1(3,4)8(5,6)7/h3-4H,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Alkalmazás
Store in dry environment (desiccator advised) at 4 °C.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Dong Lab explores main-group fluorides for organic transformations and catalyst developments, advancing organic synthesis methodologies.