Merck
ALD00142
Sigma-Aldrich
Ethanesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H5FO2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
törésmutató
n20/D 1.373
sűrűség
1.264 g/mL at 25 °C
SMILES string
FS(CC)(=O)=O
InChI
1S/C2H5FO2S/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIBMEBLCOQCFIT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
135.0 °F
Lobbanási pont (C)
57.22 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.
Related Content
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.