Merck
900683
Sigma-Aldrich
2-(3-(But-3-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)ethan-1-amine
95%
Szinonimák:
Amino diazirine alkyne, Probe building block
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H11N3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
Minőségi szint
Teszt
95%
form
liquid
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
2-(3-(But-3-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)ethan-1-amine is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated diazirine, alkyne tag, and amine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its amine linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Self-react. C
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)