Merck
900863
Sigma-Aldrich
2-(3-But-3-ynyl-3H-diazirin-3-yl)-ethanol
≥95%
Szinonimák:
3-(3-Butyn-1-yl)-3H-diazirine-3-ethanol, Hydroxyl diazirine alkyne, Probe building block
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H10N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
liquid
sűrűség
1.08 g/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OCCC1(N=N1)CCC#C
InChI
1S/C7H10N2O/c1-2-3-4-7(5-6-10)8-9-7/h1,10H,3-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NMIZSJAOOMXKDJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-(3-But-3-ynyl-3H-diazirin-3-yl)-ethanol is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated diazirine, alkyne tag, and hydroxyl synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its hydroxyl linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.