Merck
900598
Sigma-Aldrich
(4-(Bromomethyl)phenyl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)methanone
≥95%
Szinonimák:
Bromo benzophenone alkyne, Probe building block
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H13BrO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
329.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(OCC#C)C=C1)C2=CC=C(CBr)C=C2
Alkalmazás
Used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated benzophenone, alkyne tag, and bromine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its brominated linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.