Merck
900616
Sigma-Aldrich
3-(But-3-yn-1-yl)-3-(2-iodoethyl)-3H-diazirine
≥95%
Szinonimák:
Iodo diazirine alkyne, Probe building block
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H9IN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
248.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
Forma:
liquid
Teszt:
≥95%
Teszt
≥95%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated diazirine, alkyne tag, and iodine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its iodinated linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)