Fontos dokumentumok
79229
N-Boc-1,6-hexanediamine
≥98.0% (NT)
Szinonimák:
N-Boc-1,6-diaminohexane, tert-Butyl-N-(6-aminohexyl)carbamate
Teszt
≥98.0% (NT)
form
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
törésmutató
n20/D 1.462
sűrűség
0.965 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
Boc
amine
SMILES string
NCCCCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C11H24N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8-12/h4-9,12H2,1-3H3,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVZPDKXEHIRFPM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Biodegradable poly(disulfide amine)s for gene delivery.
- A multifunctional dendrimer for theranostics.
- Polyamide platinum anti-cancer complexes designed to target cancer specific DNA sequences.
- Self-assembled monolayers (SAMs) that resist adsorption of proteins.
- [N-(6-(4-Hydroxy-6-isopropylamino-1,3,5-triazin-2-ylamino)hexyl)-5-hydroxy-1,4-naphthoquinone-3-propionamide] (JUG-HATZ), which can be used in designing electrochemical immunosensors.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
257.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
125 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?